missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGF Antibody (VEGFA/7758R), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18670005 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18670005 100 μg 100 Mikrogramm
18641205 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18670005

Marke: Novus Biologicals NBP320681100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

VEGF Monoclonal antibody specifically detects VEGF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VEGF
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon VEGFA/7758R
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human VEGF protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokines and Growth Factors, Developmental Biology, Glycobiology, HIF Target Genes, Hypoxia, Metastasis, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7422
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.