Learn More
Invitrogen™ VEGF Receptor 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), APC
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
136.00 €
Spezifikation
Antigen VEGF Receptor 2
Klon 001
Konzentration 0.1 mg/mL
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Anwendungen Flow Cytometry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30535266
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560502
100 Tests N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
30534591
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560503
25 Tests
136.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
VEGF Receptor 2 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
KDR (FLK1, VEGFR2) is a type III receptor tyrosine kinase. It binds vascular endothelial growth factor with high affinity in vitro, and is expressed early in development by endothelial cell precursors. FLK1 (VEGF Receptor 2) encodes one of the two receptors of the VEGF. This receptor, known as kinase insert domain receptor, is a type III receptor tyrosine kinase. The signalling and trafficking of this receptor are regulated by multiple factors, including Rab GTPase, P2Y purine nucleotide receptor, integrin alphaVbeta3, T-cell protein tyrosine phosphatase, etc. Mutations of FLK1 (VEGF Receptor 2) are implicated in infantile capillary hemangiomas.
Spezifikation
Spezifikation
VEGF Receptor 2
0.1 mg/mL
Flow Cytometry
APC
Rabbit
RUO
PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
P35918
16542
Recombinant Mouse VEGFR2/Flk-1/CD309/KDR protein (Met1-Glu762).
Antibody
001
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Mouse
KDR
6130401C07; CD309; CD309 antigen; fetal liver kinase 1; fetal liver kinase-1; FLK1; Flk-1; FLK1 kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase) (VEGF receptor 2); FLK1 kinase insert domain receptor (VEGF receptor 2); flk-1 type VEGF receptor; KDR; kinase insert domain protein receptor; kinase insert domain receptor; kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase); kinase NYK; Krd-1; Ly73; protein-tyrosine kinase receptor flk-1; sCD309; soluble CD309; soluble vascular endothelial growth factor receptor 2; soluble VEGFR 2; soluble VEGFR2; sVEGFR-2; tyrosine kinase growth factor receptor; vascular endotheial growth factor 2; vascular endothelial growth factor receptor 2; vascular endothelial growth factor receptor- 2; vascular endothelial growth factor receptor-2; vascular endothelial growth factor receptor-3; VEGF R2; VEGF receptor-2; VEGFR; VEGFR2; VEGFR-2
KDR
Primary
Protein A