missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGFR-2-IN-5, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487486
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487486 100 mg -
16433567 50 mg 50 Milligramm
16417548 10 mg 10 Milligramm
16400028 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16487486 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18625

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress VEGFR-2-IN-5 is a VEGFR2 inhibitor extracted from patent WO2013055780A1, Page 69.

VEGFR-2-IN-5 is a VEGFR2 inhibitor extracted from patent WO2013055780A1, Page 69.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material VEGFR-2-IN-5
Physikalische Form Solid
CAS 1430089-64-7
Farbe Light Gray
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H24N8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 46 mg/mL (126.22 mM)
SMILES NCCCNC1=CC=C(NC2=NC=CC(NC3=NNC(C4CC4)=C3)=N2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 364.45
Formelmasse 364.45
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.