Learn More
VEGFR1/Flt-1 Antibody (Abbott patent anti-Flt1) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28788JF585
Artikelnummer. 30160262
  • 431.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
VEGFR1/Flt-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR1/Flt-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VEGFR1/Flt-1
Monoclonal
Janelia Fluor 585
EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT, FLT-1, Fms-like tyrosine kinase 1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascularpermeability factor receptor), FRT, Tyrosine-protein kinase FRT, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, vascular endothelial growth factor receptor 1, Vascular permeability factor receptor, VEGFR1, VEGFR-1
VEGFR1/ FLT1
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
2321
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Abbott patent anti-Flt1
50mM Sodium Borate
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen