missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
VEGFR1/Flt-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR1/Flt-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VEGFR1/Flt-1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL0344 |
| Konjugat | DyLight 755 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT, FLT-1, Fms-like tyrosine kinase 1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascularpermeability factor receptor), FRT, Tyrosine-protein kinase FRT, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, vascular endothelial growth factor receptor 1, Vascular permeability factor receptor, VEGFR1, VEGFR-1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P17948, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?