Learn More
VEGFR1/Flt-1 Antibody (SY09-09), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-11864-25ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Código de producto. 18602168
  • 268.00 € / 25 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
VEGFR1/Flt-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR1/Flt-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
VEGFR1/Flt-1
Monoclonal
Unconjugated
1X TBS (pH7.4), 1% BSA, 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
SY09-09
Western Blot 1:1000 - 1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunocytochemistry 1:50-1:200
EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT, FLT-1, Fms-like tyrosine kinase 1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascularpermeability factor receptor), FRT, Tyrosine-protein kinase FRT, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, vascular endothelial growth factor receptor 1, Vascular permeability factor receptor, VEGFR1, VEGFR-1
Recombinant protein (Uniprot#: P17948)
25 μg
Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
2321
Store at -20°C.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado