Learn More
VEGFR2/KDR/Flk-1 Antibody (1B6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18097383 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18097383 0.025 mg 25 Mikrogramm
18788883 - 0.10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18097383
Marke: Novus Biologicals NBP236428SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
VEGFR2/KDR/Flk-1 Monoclonal specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Cell Surface).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VEGFR2/KDR/Flk-1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B6
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/ml, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml, Flow (Cell Surface)
Gen-Zugriffsnummer P35968
Gen-Alias CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, FLK-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2
Gensymbole KDR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Partial recombinant human VEGFR2 protein (between amino acids 300-600) [Uniprot: P35968]
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3791
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ