Learn More
Veliparib, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17545585 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17545585 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17545585 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Veliparib
CAS 912444-00-9
Menge 100 mg
Summenformel C13 H16 N4O
Formelmasse 244,30
MDL-Nummer MFCD16661059
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis Gelb
Reinheit ≥ 98,5%
InChI-Schlüssel JNAHVYVRkwkwKQ-UHFFFAoyna-N
SMILES CC1(CCCN1)C1=NC2=C(C=CC=C2N1)C(N)=O
IUPAC-Name 2-(2-Methylpyrrolidin-2-yl)-1H-1,3-benzodiazol-4-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 244.30
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Veliparib
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Veliparib