Learn More
Venlafaxin-zyklische Verunreinigung, TRC
Artikelnummer. 30455705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455705 10 mg 10 Milligramm
30451025 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV12001510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93413-70-8
Summenformel C17 H25 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 275.39
Synonym Venlafaxine EP Impurity E
IUPAC-Name 5-(4-Methoxyphenyl)-3-Methyl-1-oxa-3-Azaspiro[5.5]Undekan
SMILES COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Venlafaxine Cyclic Impurity H
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H25NO2/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3
Formelmasse 275.1885