Learn More
Venlafaxine-d6 N-Oxide, TRC
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Venlafaxine-d6 N-Oxide |
| Summenformel | C17H21D6NO3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 1-[2-(Dimethyloxidoamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H27NO3/c1-18(2,20)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(21-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3 |
| SMILES | OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)(C)=O)C2=CC=C(OC)C=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 299.44 |