Learn More
Venlafaxinhydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321591
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321591 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321591 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17907000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Venlafaxine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H27 N O2 . Cl H
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI-Formel InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC-Name 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 313.86
Menge 1 mL
Formelmasse 313,1809 g/mol