Learn More
Venlafaxinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Venlafaxinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Venlafaxine Hydrochloride |
| CAS | 99300-78-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Venlafaxine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H27 N O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC-Name | 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |