Learn More
Venlafaxine O-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328408
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 30328408
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREA17907100AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile O-Desmethylvenlafaxine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H25 N O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
InChI-Formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
SMILES CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC-Name 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 263.38
Menge 1 mL
Formelmasse 263.1885 g/mol