Learn More
B Braun™ Venofix™ A IV-Kanülen
Beschreibung
IV-Kanüle mit Flügeln für kurzzeitige Infusionen, Injektionen und Blutabnahmen
- Aus qualitativ hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl
- Präzisionsschrägschliff mit Mikrobeschichtung aus Silikon
- Formschlüssige Flügel mit strukturierter Grifffläche
- Schläuche sind transparent und flexibel, bilden keine Schlingen und lassen sich gut nachführen
- Transparent
- Latexfrei
- Lock-Anschluss
- Lock mit Verschlusskonus
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Beschreibung | Flussrate: 4 ml/min., Größe: 0.50 mm |
| Kanülen-Gauge | 25 ga. |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 30 mm-Schläuche |
| Menge | 200/Packung |
| Volumen (metrisch) | 0.39 ml (Vorspülvolumen) |
| Länge (metrisch) Kanüle | 15 mm |
| Anschlusstyp | Luer-Lock mit Verschlusskonus |