Learn More
Megro™ Venoject naalden 20Gx1,5 (1000 st)
Artikelnummer. 10714930
Change view
Click to view available options
Gauge:
20 G
Artikelnummer. Gauge
10714930 20 G
1 options
Artikelnummer. 10714930
Marke: Megro™ MN2038M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Nadel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwenden Sie ziehende Nadeln mit ultradünner Wandstruktur, die aufgrund ihres größeren Innendurchmessers höhere Flussraten des Blutes ermöglichen und das Risiko einer Hämolyse während der Blutentnahme verringern.
Gauge 20 G