Learn More
MMM Medcenter™ Venticell™ Drying Ovens
Artikelnummer. 10169260
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 l
111 l
222 l
707 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10169260 111 l 1 Stück
10405401 222 l 1 Stück
10781182 55 l 1 Stück
10310111 707 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10169260 Lieferant MMM Medcenter™ Lieferanten-Nr. MC000714
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Durch ein patentiertes Ventilationssystem wird die Luft im Innenraum spiralförmig verteilt. Dies führt zu einer homogenen Temperaturverteilung im Nutzraum und kurzen Aufheizzeiten
Temperaturbereich bis 250°C / 300°C.
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Zeitschaltuhr max. 99 h 59 min
Digitaler Schutzthermostat Klasse 2 einstellbar
Volumen: 111L
B/T/H Innen: 540/390/530mm
B/T/H Aussen: 760/640/860mm
Gewicht: 84kg
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 111 l
Typ Trockenofen