Learn More
MMM Medcenter™ Venticell™ Drying Ovens
Artikelnummer. 10405401
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 l
111 l
222 l
707 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10405401
Marke: MMM Medcenter™ MC000716
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Durch ein patentiertes Ventilationssystem wird die Luft im Innenraum spiralförmig verteilt. Dies führt zu einer homogenen Temperaturverteilung im Nutzraum und kurzen Aufheizzeiten
Temperaturbereich bis 250°C / 300°C.
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Zeitschaltuhr max. 99 h 59 min
Digitaler Schutzthermostat Klasse 2 einstellbar
Volumen: 222L
B/T/H Innen: 540/540/760mm
B/T/H Aussen: 760/790/1100mm
Gewicht: 117kg
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 222 l
Typ Trockenofen