Learn More
Veolia Water System Veolia Water Systems™ Mikrofilter für den Entnahmepunkt (POU-Filter), Mikron-Qualität
Artikelnummer. 10733094
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10733094 2 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10733094 Lieferant Veolia Water System Lieferanten-Nr. LC134
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ergiebig, robust, hervorragend für gleichbleibende Reinstwasserqualität in Bezug auf Partikel und Bakterien sofort vor dem Dispensieren.
  • Filter 0.2 μan der Ausgabestelle
  • PORENGRÖSSE: 2 μm
  • Mikron-Filter am Ort der Verwendung Veolia Water Systems
  • Hervorragend geeignet, um unmittelbar vor dem Dispensieren eine gleichbleibende Qualität von Reinstwasser in Bezug auf Partikel und Bakterien zu gewährleisten
Spezifikation
Porengröße 2 μm