Learn More
Veolia Water Systems™ UV-Lampe
Artikelnummer. 10582762
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bakterizid und zur Zersetzung und Photooxidation organischer Verunreinigungen zu polaren oder ionisierten Spezies
Centra R 60/120, Maxima MK1/MK2, Purelab Option-Q, Purelab Ultra MK1, Purelab Ultra MK2
PURELAB Option-R
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10582762 PURELAB Option-R 1 Stück
12013283 Bakterizid und zur Zersetzung und Photooxidation organischer Verunreinigungen zu polaren oder ionisierten Spezies 1 Stück
10764313 Centra R 60/120, Maxima MK1/MK2, Purelab Option-Q, Purelab Ultra MK1, Purelab Ultra MK2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582762 Lieferant Veolia Water Systems™ Lieferanten-Nr. LC105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.45 €
    261.61 € / 1 Stück
    Sparen 167.84 €
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine hochwertige, robuste UV-Lampe, deren UV-Licht wie ein Bakterizid wirkt und zur Zersetzung und Photooxidation von organischer Verschmutzung in polaren oder ionisierten Spezies führt.
  • UV-Licht wird als Bakterizid und zur Zersetzung und Fotooxidation organischer Kontaminanten zu polaren oder ionisierten Arten verwendet.
  • Die UV-bakterizide Wirkung schädigt die DNA- und RNA-Polymerase bei niedrigen Dosen und verhindert so die Replikation.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufgliedern und Photooxidation organischer Kontaminationsstoffe in polare oder ionisierte Spezies
Zur Verwendung mit (Geräte) PURELAB Option-R