Learn More
Veolia Water Systems Veolia Water Systems™ Wasserspeichersystem
Artikelnummer. 14865211
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
14865211 30 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14865211 Lieferant Veolia Water Systems Lieferanten-Nr. LA758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2042.25 €
    1932.59 € / 1 Stück
    Sparen 109.66 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robustes, zuverlässiges Wasserspeichersystem mit 30 l Kapazität.
  • 30 Liter Lagerresevoir
  • Wasserspeichersystem
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 l