Learn More
Emma Safety Footwear Vera XD Sicherheitsschuhe, grün
Artikelnummer. 15918571
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Packungsgröße:
1 Paar
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15918571 37 1 Paar
15928571 38 1 Paar
15938571 39 1 Paar
15948571 40 1 Paar
15958571 41 1 Paar
15968571 42 1 Paar
15978571 43 1 Paar
15988571 44 1 Paar
15998571 45 1 Paar
15908581 46 1 Paar
15918581 47 1 Paar
15928581 48 1 Paar
15938581 49 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15918571 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM50750437
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein einfacher, abwischbarer Schuh für perfekte Hygiene. Das Obermaterial ist vollständig waschbar und aus Mikrofaser gefertigt. Desinfiziert mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Fleck-, fett-, schmiermittel- und schmutzabweisend.
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • GripForce™ Easy-Twist
  • Mikrofaserkonstruktion
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Bauweise/Design Vera XD, grün
Material Mikrofaser
Größe 37