missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Verapamil-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN

Codice prodotto. 30324847
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Codice prodotto. 30324847

Marca: CDN CDND75460.01G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemischer Name oder Material Verapamil-d3 Hydrochloride
Summenformel C27 D3 H35 N2 O4 . Cl H
Menge 0.01 g
Synonym (±)-Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methyl-d3-amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride, α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methyl-d3-amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20 H,8,13-16H2,1-7H3;1 H/i3D3;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1)CCc2ccc(OC)c(OC)c2
IUPAC-Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-(trideuteriomethyl)amino]-2-propan-2-ylpentanenitrile;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 494.081
Formelmasse 493.279 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato