Learn More
R&D Systems™ Veratridine
Artikelnummer. 18792794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18792794 10 mg 10 Milligramm
18702674 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18792794 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2918/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.01 €
    153.30 € / 10 Milligramm
    Sparen 16.71 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Voltage-gated Na+ channel opener
Voltage-gated Na+ channel opener; increases intracellular Ca2+ with no effect on the Na+/Ca2+ exchanger. Steroid-derived alkaloid neurotoxin. Increases membrane Na+ permeability and depolarizes excitable tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-62-5
Summenformel C36H51NO11
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Veratridine
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 673.79
Reinheit >98%
Molekulargewicht 673.8