missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Veratridin, TRC

Artikelnummer. 30452893
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
30452893 50 mg -
30451393 1 mg 1 Milligramm
30457251 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452893 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV12756850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 71-62-5
Summenformel C36 H51 N O11
Molekulargewicht (g/mol) 673.79
Synonym Cevane-3,4,12,14,16,17,20-heptol, 4,9-epoxy-, 3-(3,4-dimethoxybenzoate), (3β,4α,16β)-, Veratridine (6CI,7CI,8CI), 3-Veratroylveracevine, NSC 7524, Veracevine, veratrate
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@@H]4CC[C@H]5[C@]6(O)C[C@H](O)[C@@]7(O)[C@@H](CN8C[C@@H](C)CC[C@H]8[C@@]7(C)O)[C@]6(O)C[C@]35O[C@]24O

Tekniske data

Chemischer Name oder Material Veratridine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
Formelmasse 673.3462
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.