Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Schraubv. DIN 51 rot HDPE
Beschreibung
- Schraubverschluss aus HDPE
- Lecksicherer Verschluss
- Auf Kunststoffverpackungen anwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Beschreibung | Schraubverschluss DIN 51 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche und Kanister |
| Material | Dichtungsring aus Alveolit |
| Produkttyp | Schraubverschluss |