Learn More
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals, 11 mm, with Septa, No Slit
Artikelnummer. 31748796 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blue
Gold
Green
Red
Silver
Septum:
PTFE/Natural Rubber
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Septum Menge Packungsgröße
31748796 Green PTFE/Rubber 100 Pk. 100 Stück
31748471 Silver PTFE/Rubber 100 Pk. 100 Stück
31744566 Silver PTFE/Natural Rubber 100 Pk. 100 Stück
31741486 Silver PTFE/Rubber 1000 Pk. 1000 Stück
31742309 Silver PTFE/Natural Rubber 1000 Pk. 1000 Stück
31744840 Red PTFE/Rubber 100 Pk. 100 Stück
31745143 Red PTFE/Rubber 1000 Pk. 1000 Stück
31746711 Blue PTFE/Rubber 1000 Pk. 1000 Stück
31746427 Green PTFE/Rubber 1000 Pk. 1000 Stück
31746377 Gold PTFE/Rubber 1000 Pk. 1000 Stück
31745189 Silver PTFE/Silicone/PTFE 100 Pk. 100 Stück
31748761 Silver PTFE/Silicone/PTFE 1000 Pk. 1000 Stück
31741515 Silver PTFE/Silicone 100 Pk. 100 Stück
31741958 Silver PTFE/Silicone 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31748796 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0574312
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Green
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Rubber
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap