Learn More
Phenomenex™ Verex™ Magnetic Crimp Seals, 20 mm, with Septa, No Slit
Artikelnummer. 31745037 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum:
Butyl Rubber/PTFE
PTFE/Silicone
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Menge Packungsgröße
31745037 Butyl Rubber/PTFE 100 Pk. 100 Stück
31742159 PTFE/Silicone 100 Pk. 100 Stück
31743127 PTFE/Silicone 1000 Pk. 1000 Stück
31744572 Butyl Rubber/PTFE 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31745037 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR052C512
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Silver
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum Butyl Rubber/PTFE
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 20 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap