Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 10 mm, with Bonded-In Septa, No Slit
Artikelnummer. 31748808 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31748808 1000 Pk. 1000 Stück
31742958 100 Pk. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31748808 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0805713B
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Menge 1000 Pk.
Verschlussgröße 10 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap