missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Verex™ Vormontierte Schraubkappen, 9 mm, mit eingeklebter Septa, ohne Schlitz

Artikelnummer. 31745914 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Packungsgröße
31745914 Naturfarben 100 Pk. -
31743273 Rot 100 Pk. 100 Stück
31742784 Rot 1000 Pk. 1000 Stück
31745115 Blau 100 Pk. 100 Stück
31744570 Blau 1000 Pk. 1000 Stück
31741913 Grün 100 Pk. 100 Stück
31748357 Grün 1000 Pk. 1000 Stück
31741812 Naturfarben 1000 Pk. 1000 Stück
31748263 Schwarz 100 Pk. 100 Stück
31745307 Schwarz 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31745914 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0895612B
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zubehör für den Einsatz mit Chromatographie-Fläschchen und in verschiedenen Chromatographieanwendungen.

  • Analyse: Sauberkeit und Leistung als Standard getestet
  • Zertifizierung: 100 % fehlerfrei
  • Konfigurationen: Spezialphiolen, Crimp-Top-Fläschchen, Schraubverschluss-Fläschchen, Schnapp-Top-Fläschchen, VOA/ASE-montierte Vial-Kits, VOA/ASE-montierte Aufbewahrungskits
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Steril
Septum PTFE/Silikon
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Kappe
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.