Learn More
Phenomenex™ Verex™ Vormontierte Schraubkappen, 9 mm, mit eingeklebter Septa, vorgefertigter Schlitz
Artikelnummer. 31744526 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Silber
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Packungsgröße
31744526 Blau 100 Pk. 100 Stück
31744037 Blau 1000 Pk. 1000 Stück
31747972 Silber 100 Pk. 100 Stück
31746749 Silber 1000 Pk. 1000 Stück
31744890 Schwarz 100 Pk. 100 Stück
31746529 Schwarz 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31744526 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0897212B
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für den Einsatz mit Chromatographie-Fläschchen und in verschiedenen Chromatographieanwendungen.
  • Analyse: Sauberkeit und Leistung als Standard getestet
  • Zertifizierung: 100 % fehlerfrei
  • Konfigurationen: Spezialphiolen, Crimp-Top-Fläschchen, Schraubverschluss-Fläschchen, Schnapp-Top-Fläschchen, VOA/ASE-montierte Vial-Kits, VOA/ASE-montierte Aufbewahrungskits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt Ja
Sterilität Steril
Septum PTFE/Silikon
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Kappe