Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Septa, No Slit
Artikelnummer. 31748935 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum:
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Farbe:
Black
Blue
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Farbe Menge Packungsgröße
31748935 PTFE/Silicone Black 1000 Pk. 1000 Stück
31744167 PTFE/Rubber Blue 100 Pk. 100 Stück
31748342 PTFE/Rubber Blue 1000 Pk. 1000 Stück
31744539 PTFE/Silicone Blue 100 Pk. 100 Stück
31743469 PTFE/Silicone Blue 1000 Pk. 1000 Stück
31743749 PTFE/Silicone Black 100 Pk. 100 Stück
31748695 PTFE/Silicone/PTFE Blue 100 Pk. 100 Stück
31743240 PTFE/Silicone/PTFE Blue 1000 Pk. 1000 Stück
31743048 PTFE/Silicone/PTFE Black 100 Pk. 100 Stück
31748706 PTFE/Silicone/PTFE Black 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31748935 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0895713
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Menge 1000 Pk.
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap