Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps (EU), 9 mm, with Bonded-In Septa, No Slit
Artikelnummer. 31749170 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blue
Green
Natural
Red
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31749170 Natural 100 Stück
31747948 Red 100 Stück
31746487 Blue 100 Stück
31744805 Green 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31749170 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR1895612B
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Natural
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap