Learn More
Phenomenex™ Verex™ Schraubkappen, massiv, aus Polypropylen, ohne Futter (keine Septa)
Alle ansehen Phenomenex ProdukteDescrizione
- Analyse: Sauberkeit und Leistung als Standard getestet
- Zertifizierung: 100 % fehlerfrei
- Konfigurationen: Spezialphiolen, Crimp-Top-Fläschchen, Schraubverschluss-Fläschchen, Schnapp-Top-Fläschchen, VOA/ASE-montierte Vial-Kits, VOA/ASE-montierte Aufbewahrungskits
Specifica
Specifica
| Farbe | Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Material | Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Steril |
| Verschlussgröße | 9 mm |
| Marking Spot | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Kappe |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?