Learn More
Phenomenex™ Verex™ Snap Seals (EU), 11 mm, with Septa, Pre-Slit
Artikelnummer. 31745170 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blue
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31745170 Blue 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31745170 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR1567212
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blue
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Vorgeschlitzt Yes
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap