Learn More
Phenomenex™ Verex™ Vial Inserts, 6 mm, Conical Bottom, Bottom Spring, Silanized Glass
Artikelnummer. 31747575 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Verschlussgröße:
6 mm
9 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verschlussgröße Packungsgröße
31747575 100 Pk. 6 mm 100 Stück
31742210 1000 Pk. 6 mm 1000 Stück
31744113 100 Pk. 9 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31747575 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0462312
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glass
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 6 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Insert