Learn More
Phenomenex™ Verex™ Fläschcheneinsätze, 6 mm, flacher Boden, Silanized Glas
Alle ansehen Phenomenex ProdukteBeschreibung
- Analyse: Sauberkeit und Leistung als Standard getestet
- Zertifizierung: 100 % fehlerfrei
- Konfigurationen: Spezialphiolen, Crimp-Top-Fläschchen, Schraubverschluss-Fläschchen, Schnapp-Top-Fläschchen, VOA/ASE-montierte Vial-Kits, VOA/ASE-montierte Aufbewahrungskits
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Steril |
| Verschlussgröße | 6 mm |
| Marking Spot | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Einsatz |