Learn More
Applied Biosystems™ VeriFlex™ 96-well Temperature Verification Kit for 0.2 mL Veriti™ System, 9 channel
Artikelnummer. 16514811
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16514811 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16514811 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4377669
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kits und Sonden für die Temperaturverifizierung werden speziell für Applied Biosystems entwickelt und hergestellt, um die Temperaturkalibrierung und -gleichförmigkeit in den Gerätesystemen GeneAmp™ PCR und Veriti™ Thermocycler zu validieren.
Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem Veriti™ 96-Well Thermocycler vorgesehen.
• Unabhängiges digitales Thermometer und batteriebetriebene Sonden für einfache Handhabung
• Austauschbare platinbeständige Sonden
Komplettangebot
Um die Verwendung eines vorhandenen Temperaturverifizierungskits zu erweitern, sind die einzelnen platinbeständigen Sonden jetzt in 0,02 ml, 0,1 ml und 0,2 ml zum Kauf erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie auch bei Alpha Technics (früher Alpha Sensors, Inc., Eutechnics Division). Kalibrierstandards sind auf NIST (US National Institute of Standards and Technology) rückführbar. Das Kit enthält eine platinbeständige Sonde, ein Hand-Thermometer, Mineralöl, Wattestäbchen und eine Tragetasche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) Veriti Thermocycler
Produktlinie VeriFlex
Produkttyp Temperaturverifizierungskit
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-Amplifikation
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.