Learn More
Verlukast, TRC
Artikelnummer. 30457026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457026 25 mg 25 Milligramm
30453075 50 mg -
30452103 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457026 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV12850025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120443-16-5
Summenformel C26 H27 Cl N2 O3 S2
Molekulargewicht (g/mol) 515.09
IUPAC-Name 3-[(R)-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)Ethenyl]Phenyl]-[3-(Dimethylamino)-3-Oxopropyl]Sulfanylmethyl]Sulfanylpropansäure
SMILES CN(C)C(=O)CCS[C@H](SCCC(=O)O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Verlukast
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+/t26-/m1/s1
Formelmasse 514.1152
Reinheit (%) >95%