Learn More
3M™ Versaflo™ Industriehelm mit Kapuze und Gebläse-Atemschutzgerät, TR-300E+ IHK
Artikelnummer. 31297044 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Einheitsgröße
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
31297044 Einheitsgröße
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31297044 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100318453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 €
    1286.66 € / 1 Stück
    Sparen 683.34 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vielseitiger und einfach zu bedienender Atemschutz gegen Partikelgefahren.
  • Die Gebläse-Atemschutzsysteme TR-300+ sind auf Vielseitigkeit und individuelle Anpassung ausgelegt und bieten eine breite Palette an Kopfaufsätzen, Atemschläuchen und Zubehör, um eine maßgeschneiderte Gebläse-Atemschutzlösung zu schaffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Produkttyp PAPR-Einheit mit Haube
Größe Einheitsgröße