Learn More
3M™ Versaflo™ Montagesatz für Grubenlampen M-940, für M-Series Schutzhelme und Helme
Artikelnummer. 18634333 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18634333 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18634333 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100265324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 €
    88.16 € / 1 Stück
    Sparen 45.84 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der 3M™ Versaflo™ Die Grubenlampenhalterung M-940 ist so konstruiert, dass sie eine Reihe von Grubenlampen mit festem und verstellbarem Winkel sicher hält. Es ist mit bestimmten Helmen der M-Serie kompatibel und für die Verwendung mit … konzipiert. 3M™ Versaflo™ Gebläseunterstützte Atemschutzgeräte. Die Halterung besteht aus einem leichten, robusten Polymer und ist leicht zu reinigen und einfach zu montieren.
  • Die Halterung besteht aus einem leichten, robusten Polymer.
  • Kann mit einer Reihe von kabelgebundenen und kabellosen Grubenlampen verwendet werden.
  • Die Halterung lässt sich einfach montieren und leicht auf den gewünschten Lampenwinkel einstellen.
  • Entwickelt, um dem Benutzer das Anheben des Visiers zu ermöglichen, ohne die Grubenlampe abnehmen zu müssen.
  • Die Konstruktion trägt dazu bei, Grubenlampen sicher zu halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Kunststoff
Produkttyp Halterung für Grubenlampe
Größe Einheitsgröße
Menge Je 1