Learn More
3M™ Versaflo™ Premium-Ersatzhaube S-657 mit Innenverkleidung
Artikelnummer. 30690001 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Motorhaubenaufhängung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30690001 Motorhaubenaufhängung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30690001 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100350374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    693.00 €
    453.15 € / 10 Stück
    Sparen 239.85 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine Vielzahl von Optionen für Gesichtsabdichtungen, Kragen, Abdeckungen und Aufhängungen, sodass Sie den Atemschutz auswählen können.
  • Leicht, vielseitig und pflegeleicht
  • 3M™ Versaflo™ Die Hauben und Kopfbedeckungen der S-Serie schützen Ihre Mitarbeiter vor einer Vielzahl von Schadstoffen und gewährleisten gleichzeitig hohen Tragekomfort.
  • Komfort komplett montierter, integrierter Dunstabzugshauben oder Kosteneinsparungen durch wiederverwendbare Aufhängungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Kunststoff
Produkttyp Motorhaubenaufhängung
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Nein