Learn More
3M™ Versaflo™ S-Serie Kapuzenbaugruppe mit Innenkragen und Helm, S-665
Artikelnummer. 31297047 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
PAPR-Einheit mit Haube
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
31297047 PAPR-Einheit mit Haube
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31297047 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100326013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00 €
    193.43 € / 1 Stück
    Sparen 102.57 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bieten Sie eine Vielzahl von Optionen für Gesichtsabdichtungen, Kragen, Abdeckungen und Aufhängungen an, damit Sie den Atemschutz auswählen können, der Ihrem Team den größten Nutzen und Komfort bietet.
  • Leicht, vielseitig und pflegeleicht
  • Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor einer Vielzahl von Schadstoffen und sorgen Sie gleichzeitig für Komfort.
  • Erhältlich als komplett montierte, integrierte Dunstabzugshaube für maximalen Komfort
  • Wiederverwendbare Aufhängungssysteme bieten Kosteneinsparungen
  • Entwickelt, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Kombination
Material Kunststoff
Produkttyp PAPR-Einheit mit Haube
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Nein