Learn More
3M™ 3M
Artikelnummer. 15529305
Click to view available options
:
Powered Air Turbo Unit (elektrisch betriebenes Atemgerät) TR-602E
Artikelnummer. 15529305
Marke: 3M™ 7100035056
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ TR-600-Serie 3M Versaflo™ TR-600 PAPR Zubehör, elektrisch betriebenes Atemgerät, TR-602E mit Luftstromanzeige (TR-971) und Funkenfänger (TR-662 x 2).
  • Enthält einen Luftstromindikator (TR-971) und Spark Arrestor (TR-662 x2)
  • Komfortabler Luftstrom – Drei vom Benutzer wählbare Durchflussraten für maximalen Komfort. Der kontrollierte Luftstrom sorgt für einen gleichmäßigen Fluss, wenn die Batterie entladen wird oder Lasten mit Partikeln filtert
  • Das Display zeigt den Ladezustand der Batterie und den Ladezustand des Partikelfilters während der Verwendung an
  • Der Ladestatus wird auch durch eine LED-Anzeige am Akku angezeigt
  • Elektronischer akustischer, visueller und vibrierender Alarm bei niedrigem Batteriestand und/oder niedrigem Luftstrom
  • Keine Kalibrierung des Turbos durch den Benutzer erforderlich
  • Zwei Bandoptionen verfügbar: Easy Clean Belt – eintauchbares Band mit glatten Oberflächen für eine einfache, gründliche Reinigung; hohe Haltbarkeit bei Heißarbeiten oder in rauen Umgebungen; Funken- und Flammenbeständigkeit.
  • Zugelassen gemäß EN-Klasse-12941, TH2 oder TH3, je nach oberer Abdeckung.
  • Einlassstopfen für vollständiges Eintauchen und Aufräumen, erfüllen IP54- und IP67-Spezifikationen für die Verwendung in der Dekontaminationsdusche und temporäres Eintauchen bei der Verwendung mit Reinigungs- und Lagerungsstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gebläse-Turboeinheit
Zur Verwendung mit (Geräte) 3M Versaflo TR-600 Serie
Enthält Luftstromindikator (TR-971) und Spark Arrestor (TR-662 x 2)
Modell TR-602E
Gewicht (metrisch) 670 g