Learn More
3M™ V-500E Druckluftregler komplett, mit Gürtel ohne Stecknippel
Artikelnummer. 11387270
Change view
Click to view available options
Leistungsintensität:
3.5 - 8 bar Working Pressure
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Leistungsintensität unitSize
11387270 3.5 - 8 bar Working Pressure 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11387270
Marke: 3M™ 7100005806
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Regulator ensures an individually-adjustable, consistently controlled airflow
Leistungsintensität 3.5 - 8 bar Working Pressure
Produkttyp V–500E Air Regulator
Menge Je 1