Learn More
Thermo Scientific™ VersaLid für VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad, umklappbarer Deckel mit wechselbarem Anschlag
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Nutzen Sie den VersaLid für optimale Leistung mit dem Thermo Scientific™ VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad.
Der VersaLid ist für den Komfort des Benutzers konfigurierbar und bietet eine werkzeuglose Einstellung für die Links- oder Rechtslenkerbewegung und auch für die Bewegung ohne Scharnier. Im Scharniermodus tropfungsfrei.
- Ein Deckel, der rechts oder links anschlagen werden oder lose aufliegen kann
- Ein tropffreier Deckel reduziert den Dampfaustritt und leitet Kondensat zurück ins Bad
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | VersaLid-Deckel mit wechselbarem Anschlag |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific VersaCool Kühlwasserkreislaufbad |
| Typ | Abdeckung |