Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Handschuhe der Serie 23-201 aus PVC
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
Beschreibung
- Die raue Sandstrahlbehandlung sorgt für guten Nassgriff
- Die weiche PVC-Beschichtung auf dem Handschuh erhält die Beweglichkeit und Geschmeidigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Das getauchte, raue Finish macht die Handhabung von nassen und rutschigen Materialien einfacher und sicherer
- Die heißversiegelte Manschette sorgt für Flüssigkeitsbeständigkeit und Staubschutz
Anwendungen:
- Handhabung von Chemikalien
- Chemische Raffination
- Reinigung
- Bauarbeiten
- Milchverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Obst- und Gemüseverarbeitung
- Allgemeine Anwendungen
- Hausmeisteraufgaben
- Einfache Montagearbeiten
- Wartung
- Raffination von Öl und Benzin
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | PVC |
| Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE III, CE-Kennzeichnung, EN 374, EN 388:4121 |
| Stulpenmaterial | PVC |
| Anwendungen | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Farbe | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Mehr anzeigen |