Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Handschuhe der Serie 23-201 aus PVC
Artikelnummer. p-8005385 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15361005 10 6 Paare
15341005 8 6 Paare
15331005 7 6 Paare
15351005 9 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15361005 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 23201100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Komfortabler, langärmeliger PVC-Handschuh mit guter Beweglichkeit und Geschmeidigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Die raue Sandstrahlbehandlung sorgt für guten Nassgriff
  • Die weiche PVC-Beschichtung auf dem Handschuh erhält die Beweglichkeit und Geschmeidigkeit bei niedrigen Temperaturen
  • Das getauchte, raue Finish macht die Handhabung von nassen und rutschigen Materialien einfacher und sicherer
  • Die heißversiegelte Manschette sorgt für Flüssigkeitsbeständigkeit und Staubschutz
Anwendungen:
  • Handhabung von Chemikalien
  • Chemische Raffination
  • Reinigung
  • Bauarbeiten
  • Milchverarbeitung
  • Fischverarbeitung
  • Obst- und Gemüseverarbeitung
  • Allgemeine Anwendungen
  • Hausmeisteraufgaben
  • Einfache Montagearbeiten
  • Wartung
  • Raffination von Öl und Benzin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite PVC
Zertifizierung/Konformität Normen der KATEGORIE III, CE-Kennzeichnung, EN 374, EN 388:4121
Stulpenmaterial PVC
Anwendungen Industrie
Coating Material PVC
Farbe Blau
Latex Free Ja
Material PVC
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 10
Dicke (metrisch) 4 mm
Art der Handschuhstulpe Heißversiegelte Hülle
Auskleidung Baumwolle
Menge 72 Paar
Beständig gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Serie 23-201