Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Nitril-Immersionshandschuhe der Serie 37-520
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Mit Velours aus 100 % Baumwolle gefütterter Nitril-Handschuh
- Hervorragendes erhabenes Griffmuster für sichere Handhabung
- Gute Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien
- Flexibel, mit hervorragender Fingerfertigkeit.
Anwendungen:
- Druckindustrie
- Baugruppe
- Lebensmittelverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 288:2003 , EN 374:2003 |
| Farbe | Blau |
| Material | Nitril |
| Größe | 7,5 |
| Dicke (metrisch) | 0,35 mm |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Modell | 37-520_7.5 |
| Serie | 37-520 |
| Länge (metrisch) | 345 mm |