Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Artikelnummer. 15838831 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Unit Size:
6 Paare
Product Code. 15838831
Brand: Ansell™ 62401070
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Schutzhandschuh für die Industrie
  • Eignet sich ideal für intensive Nutzung.
  • Hervorragende Flexibilität.
  • Flüssigkeitsdichte Beschichtung.
  • Ausgezeichnete Wärmedämmung bei heißen (bis 250 °C) oder kalten (bis -20 °C) Bedingungen.
  • Nicht in Kontakt mit spitzen Objekten verwenden.
  • Nicht mit einer rotierenden Maschine, in der der sich Handschuh verfangen können, verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Material der Rückseite Naturlatex
Zertifizierung/Konformität EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Chlorinated No
Klassifikation Kategorie III
Beschichteter Bereich vollständig beschichtet
Stulpenmaterial Naturlatex
Beschreibung Industrieller Schutzhandschuh
Anwendungen Industrial
Coating Material Naturlatex
Farbe Blau
Cut Resistance Rating Level 2
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen Naturlatex
Finger Thickness (English) 0.0868 in.
Finger Thickness (Metric) 2.21 mm
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.0866 in.
Palm Thickness (Metric) 2.20 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Chem&Liquid Natur-Gummilatex-Handschuh
Größe 7
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 1,35 mm
Dicke (metrisch) 1.35 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Fingerhandschuh Ganzer Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Art der Handschuhstulpe Glatte Beschichtung, gestickte Manschette
Grip Design Crinkle Finish
Saumfarbe Blau
Auskleidungsmaterial Baumwolljersey
Auskleidung Lined
Modell 62-401
Verpackungsart 6 Paar pro Beutel, 8 Beutel pro Karton
Menge 48 Paar
Serie VersaTouch Serie
Reißfestigkeit 3
Abmessungen (L x B) 320 mm x 110 mm
Länge (angloamerikanisch) 320 mm
Breite (metrisch) 110 mm
Gewicht (metrisch) 95 g