Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Artikelnummer. 15868831 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. 15868831
Marke: Ansell™ 62401100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutzhandschuh für die Industrie
  • Eignet sich ideal für intensive Nutzung.
  • Hervorragende Flexibilität.
  • Flüssigkeitsdichte Beschichtung.
  • Ausgezeichnete Wärmedämmung bei heißen (bis 250 °C) oder kalten (bis -20 °C) Bedingungen.
  • Nicht in Kontakt mit spitzen Objekten verwenden.
  • Nicht mit einer rotierenden Maschine, in der der sich Handschuh verfangen können, verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Zertifizierung/Konformität EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Klassifikation Kategorie III
Beschichteter Bereich vollständig beschichtet
Stulpenmaterial Naturlatex
Beschreibung Industrieller Schutzhandschuh
Anwendungen Industrial
Coating Material Naturlatex
Farbe Blau
Cut Resistance Rating Level 2
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen Naturlatex
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Rubber Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Chem&Liquid Natur-Gummilatex-Handschuh
Größe 10
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 1.35 mm
Fingerhandschuh Ganzer Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Art der Handschuhstulpe Glatte Beschichtung, gestickte Manschette
Saumfarbe Blau
Auskleidungsmaterial Baumwolljersey
Modell 62-401
Verpackungsart 6 Paar pro Beutel, 8 Beutel pro Karton
Menge 48 Paar
Serie VersaTouch Serie
Reißfestigkeit 3
Abmessungen (L x B) 320 mm x 125 mm
Länge (angloamerikanisch) 320 mm
Breite (metrisch) 125 mm
Gewicht (metrisch) 110 g